Learn More
Vitlab™ Bottiglie per liquido di lavaggio con imboccatura stretta stampate VITsafe™
Codice prodotto. p-8000499
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Acetone
Distilled Water
Ethanol
Ethyl Acetate
Isopropanol
Methylene chloride
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 11877900
Marca: Vitlab™ 1332849
Queste spruzzette con codifica a colori consentono di identificare i liquidi in modo rapido e semplice. Le spruzzette con imboccatura stretta stampate VITsafe™ sono caratterizzate da un getto a spruzzo preciso e un flusso di ritorno medio ottimizzato grazie alla punta del tubo di erogazione finemente lavorata e integrale.
  • Bottles made from LDPE (or PP for Acetone and MEK), with polypropylene spray tube
  • VENT-CAP practically eliminates leakage and prevents almost all static overpressure
  • Color-coded for easy visual identification of the media
Bottles feature durable safety imprint in accordance with Directive (EC) No. 1272/2008 (GHS), as well as with all important information:
  • Material name in German, English, French and Spanish
  • Chemical formula, CAS No., hazard pictogram, signal word
  • Risk phrases (H phrases), safety phrases (P phrases), as well as NFPA Code
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Da utilizzare con (applicazione) Protezione e conservazione
Include Cannula irroratrice e stampa
Materiale LDPE
N. per confezione Confezione da 12
Colore chiusura Rosso
Closure Included
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Product Type Spruzzetta
Chemical Label Isopropanol
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 74 mm
Tipo di chiusura Sfiato