Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacon 2 125kDa
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15933040 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100/Pk.
25/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Codice prodotto. 15933040
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ VN02H81
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Centrifugal units for fast DNA concentration and buffer exchange of 2 mL samples.
  • The product of choice for protein fractionation applications.
  • The use of Hydrosart membranes results in high recoveries from dilute samples.
  • Complete and highly reproducible recovery of the concentrate.
  • Reverse spinning step capacity.
  • Concentration of up to 0.5 mL genomic DNA or peptide samples.
  • Low binding material.
  • MWCO printed on device.
  • Selected cut offs available sterile and DNA-free for things like forensic applications.
  • qPCR assay over 55 cycles with a verified limit of detection < 2 pg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione MWCO: 125,000 Daltons
Volume (sistema metrico) 0.1 to 2.0 mL, 55 μL (Dead Stop Volume)
Quantità 25/Pk.
Linea di prodotti Centrifugal ultrafiltration device
Materiale Polycarbonate Concentrator Body, Polypropylene Filtrate Vessel, Cellulose Acetate Membrane