Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacon 2 125kDa
Centrifugal units for fast DNA concentration and buffer exchange of 2 mL samples.
228.00€ - 815.00€
Specifica
Descrizione | MWCO: 125,000 Daltons |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 0.1 to 2.0 mL, 55 μL (Dead Stop Volume) |
Linea di prodotti | Centrifugal ultrafiltration device |
Materiale | Polycarbonate Concentrator Body, Polypropylene Filtrate Vessel, Cellulose Acetate Membrane |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15933040
|
Sartorius Stedim Biotech™
VN02H81 |
25/Pk. |
228.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15943040
|
Sartorius Stedim Biotech™
VN02H82 |
100/Pk. |
815.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The product of choice for protein fractionation applications.
- The use of Hydrosart™ membranes results in high recoveries from dilute samples.
- Complete and highly reproducible recovery of the concentrate.
- Reverse spinning step capacity.
- Concentration of up to 0.5 mL genomic DNA or peptide samples.
- Low binding material.
- MWCO printed on device.
- Selected cut offs available sterile and DNA-free for things like forensic applications.
- qPCR assay over 55 cycles with a verified limit of detection < 2 pg
Specifica
MWCO: 125,000 Daltons | |
0.1 to 2.0 mL, 55 μL (Dead Stop Volume) | |
Centrifugal ultrafiltration device | |
Polycarbonate Concentrator Body, Polypropylene Filtrate Vessel, Cellulose Acetate Membrane |