Learn More
Sartorius™ Vivacon™ Polycarbonate/Polypropylene Centrifugal Unit
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
30 kDa
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PCR |
| Materiale | Polycarbonate, Polypropylene |
| MWCO | 30 kDa |
| Da utilizzare con (applicazione) | Concentration, Desalting, buffer exchange |
| Materiale alloggiamento | Polycarbonate, Polypropylene |
| Quantità | 25/Pk. |
| Tipo di campione | DNA |
| Tipo | Vivacon 500 Centrifugal Unit |
| Volume (sistema metrico) | 0.1 to 0.5 mL |