Learn More
Sartorius™ Vivapure™ Virus Purification Kits
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Dimensione campione:
20 mL
500 mL
2 x 100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Membrane adsorber technology
- Fast and safe virus purification
- Ready to use - kits contain all buffers and devices you need
Specifica
Specifica
| Concentrazione di endotossine | <0.025 EU/mL |
| Tipo di legante | Quaternary ammonium |
| Include | 6 x AdenoPACK Maxi spin columns with Sartobind™ ion exchange membrane, clarification and concentration units, all buffers excluding Benzonase™ |
| Dimensione campione | 20 mL |
| Durata del test | 1 hr. |
| Purification Target | Upto 1 x 1012 adenosvirus type 5 particles from 20 mL cell culture |
| N. di preparazioni | 6 x 20 mL |
| Tipo di campione | Cell culture |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adeno virus purification type 5 |