Learn More
Cytiva Concentratori di campioni Vivaspin™ 20
Codice prodotto. 10646375 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 10646375
Marca: Cytiva 28932359
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la concentrazione di campioni non denaturante a fase singola all'interno di un'unica provetta, per ridurre al minimo la manipolazione ed eventuali fuoriuscite di campioni. I concentratori di campioni Cytiva Life Vivaspin™ 20 sono adatti per professionisti che lavorano con volumi di campioni da 100 μl a 20 ml, con valori MWCO da 3 000 a 100 000 MR.
Up to 30-fold concentration of the sample can be achieved with recovery of the target molecule typically exceeding 95%. Patented dead-stop technology ensures that samples cannot be concentrated to dryness and enables direct concentrate recovery.
  • Accept sample volumes from 100μLto 20mL, with a range of molecular weight cutoff values from Mr3000 to 100,000
  • Vertical polyethersulfone semi-permeable membrane separating upper and lower chamber resists blockage and tolerates high flow rate
  • Centrifugation forces solvent through membrane, leaving concentrated sample in the upper chamber
  • Compatible pH range: 1 to 9
  • Active membrane area: 6.0cm2
For maximum recovery, select a MWCO at least 50% smaller than the molecular size of the species of interest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) Polietersulfone
MWCO 5 kDa
Area di filtraggio 6 cm2
Quantità 25/confezione
Volume (sistema metrico) Da 5 a 20 ml
Lunghezza (sistema metrico) 116 mm
Larghezza (sistema metrico) 30 mm