Learn More
Contec™ Spugne VertiKlean
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
8.5 x 4.25 pollici (21.5 x 10.7 cm)
Sterilità:
Non sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 96
Descrizione
- Le spugne VertiKlean sono caratterizzate da schiuma in poliestere ad alta assorbenza combinata con la resistenza all'abrasione del tessuto Polynit
- Realizzate per operazioni di pulizia e igiene generiche
- Autoclavabile
- Disponibili con una variante sterile e pronta all'uso
- Disponibile in due formati
- Singolo strato
Specifica
Specifica
| Product Type | Spugna |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.5 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 21,5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4.25 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 10,7 cm |
| Materiale | Schiuma in poliestere e tessuto di poliestere a maglia |
| Assorbanza | Capacità a umido: 172.4 ml/spugna |
| Autoclavabile | Autoclavabile |
| Struttura | Multistrato, ignifugo |
| Monouso | Monouso |
| Vedi altri risultati |