Learn More
Voclosporin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495056
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
5mg
Codice prodotto. 16495056
Marca: Medchem Express HY106638
MedChemExpress Voclosporin (ISAtx-247) is a calcineurin (PP2B) (CN) inhibitor.
Voclosporin (ISAtx-247) is a calcineurin (PP2B) (CN) inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Voclosporin
Forma fisica Solid
CAS 515814-01-4
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C63H111N11O12
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo ISAtx-247
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (41.17 mM)
SMILES C=C/C=C/C[C@@H](C)[C@H]([C@]1([H])N(C([C@](N(C([C@@H](N(C([C@](N(C([C@H](NC([C@@H](NC([C@H](CC(C)C)N(C)C([C@@](C(C)C)([H])NC([C@H](CC(C)C)N(C)C(CN(C)C([C@H](CC)NC1=O)=O)=O)=O)=O)=O)C)=O)C)=O)C)([H])CC(C)C)=O)C)CC(C)C)=O)C)([H])C(C)C)=O)C)O
Molecular Weight (g/mol) 1214.62
Peso formulazione 1214.62
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.