Learn More
Brady™ Etichette in poliestere antimanomissione con impronta e motivo VOID
Codice prodotto. 17891479
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.5 x 1 in.
1 x 1.5 in.
2 x 1 in.
Altezza (sistema metrico):
12.7 mm
25.4 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 17891479
Marca: Brady™ 173829
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il poliestere antimanomissione (B-7546) lascia un’impronta 'VOID' quando l’etichetta viene rimossa e lascia un motivo 'VOID' sulla superficie superiore dell’etichetta per impedirne il riutilizzo.
  • Poliestere bianco lucido con acrilico antimanomissione, ideale per l'uso in targhe seriali e di identificazione che richiedono prestazioni elevate e la prova della rimozione dell'etichetta
  • Eccellente resistenza a sbavature, agenti chimici, oli e acqua
  • UL Recognized; CSA Accepted
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 80°C (da -40 a 175°F)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM G 26, CSA Approved, UL Recognized
Tipo di adesivo Tamper-evident
Rivestimento None
Colore White
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Security Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 250 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0032 in.
Spessore (sistema metrico) 0.08 mm
Dimensions (LxW) 1 x 1.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.1 mm
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Alternate Part Number M6-31-7546