Learn More
Poulten Graf™ Volac™ Borosilicate Glass Burettes with Certificate and Glass Key
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduazioni:
0.02 ml
0.05 ml
0.10 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Removable glass jets are inscribed with instrument number for traceability
- Flow time inscribed on the instrument
- Certificate specifying accuracy at three points provided
- Produced according to BS ISO 385
Specifica
Specifica
| Colore | Blue |
| Capacità (sistema metrico) | 10 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 820 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Graduazioni | 0.02 ml |
| Include | Chiavetta intercambiabile in vetro su fusto in vetro |
| Valvola di chiusura | Straight |
| Materiale del rubinetto | Glass |
| Tolleranza | ±0,02 ml |
| Tipo | Buretta |
| Vedi altri risultati |