Learn More
Poulten Graf™ Volac™ Borosilicate Glass Burettes with Certificate and Glass Key
Codice prodotto. p-8005200
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduazioni:
0.02 ml
0.05 ml
0.10 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10595332
Marca: Poulten Graf™ RB9803/WAC/Y
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Featuring a flange at the top for ease of filling. Poulten Graf™ Volac™ Borosilicate Glass Burettes with Certificate and Glass Key feature bold figures and fine graduation lines.
  • Removable glass jets are inscribed with instrument number for traceability
  • Flow time inscribed on the instrument
  • Certificate specifying accuracy at three points provided
  • Produced according to BS ISO 385
Specifica
Colore Blue
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Lunghezza (sistema metrico) 820 mm
Materiale Vetro borosilicato
Graduazioni 0.02 ml
Include Chiavetta intercambiabile in vetro su fusto in vetro
Valvola di chiusura Straight
Materiale del rubinetto Glass
Tolleranza ±0,02 ml
Tipo Buretta
Class Classe AS
Certificazione/Conformità BS 846, ISO 385