Learn More
Poulten Graf™ Cilindri graduati di classe A in vetro borosilicato con certificato Volac™
Codice prodotto. 12328905
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 12328905
Marca: Poulten Graf™ R263/WAC/A/2
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Tipo di base Esagonale
Calibrazione To Contain
Scale Color Blue
Forma Round
Certificazione/Conformità ASTM E1272-02, EN ISO 4788
Class A
Tipo Graduated Cylinder
Materiale Vetro borosilicato
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Include Tappo taglia 10/13, Certificazione di fabbrica
Bilancia Scala in inchiostro ceramico vetrificato bianco
Graduazioni 0.1 ml