Learn More
Poulten Graf™ Cilindri graduati di classe A in vetro borosilicato con certificato Volac™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Specifica
Specifica
| Tipo di base | Esagonale |
| Calibrazione | To Contain |
| Scale Color | Blue |
| Forma | Round |
| Certificazione/Conformità | ASTM E1272-02, EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Tipo | Graduated Cylinder |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Include | Single Certificate |
| Vedi altri risultati |