Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with 1 Mark and Blue Graduations
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 mL
10 mL
25 mL
30 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with 1 Mark and Blue Graduations allow accurate measurements of a volume of solution.
- With 1 mark
- Blue graduations
- Conformity approved
- With batch certificate
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN ISO 648 |
| Classe | AS |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Blue |
| Graduation Type | Ring marks |
| Quantità | 5 |
| Tolleranza | 0.05 mL |
| Volume (sistema metrico) | 30 mL |
| Vedi altri risultati |