Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with 1 Mark and Blue Graduations
Codice prodotto. p-7116430
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 mL
10 mL
25 mL
30 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 15211139
Marca: Poulten & Graf GmbH 1 2303602
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with 1 Mark and Blue Graduations allow accurate measurements of a volume of solution.
  • With 1 mark
  • Blue graduations
  • Conformity approved
  • With batch certificate
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 648
Classe AS
Materiale Soda Lime Glass
Sterilità Non-sterile
Graduato
Colore graduazione Blue
Graduation Type Ring marks
Quantità 5
Tolleranza 0.02 mL
Volume (sistema metrico) 10 mL
Tipo One-mark Bulb Pipette
Monouso Reusable