Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with Single Certificate
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
3 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Amber graduation
- With 1 mark
- Conformity approved
- With batch certificate
- With single certificate
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | EN ISO 648 |
| Classe | AS |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Sterilità | Non-sterile |
| Colore graduazione | Amber |
| Graduation Type | Ring marks |
| Quantità | 5 |
| Tolleranza | 0.03 mL |
| Volume (sistema metrico) | 25 mL |
| Vedi altri risultati |