Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with Single Certificate
Codice prodotto. 15589401
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
3 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 15589401
Marca: Poulten & Graf GmbH R371/WAC/B/5
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with Single Certificate allow accurate measurements of a volume of solution.
  • Amber graduation
  • With 1 mark
  • Conformity approved
  • With batch certificate
  • With single certificate
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità EN ISO 648
Classe AS
Materiale Soda Lime Glass
Sterilità Non-sterile
Colore graduazione Amber
Graduation Type Ring marks
Quantità 5
Tolleranza 0.01 mL
Volume (sistema metrico) 2 mL
Tipo One-mark Bulb Pipette, VOLAC FORTUNA, with single certificate
Monouso Reusable