Learn More
Poulten & Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Burette with Straight Stopcock and PTFE Key
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Graduazioni:
0.10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With straight stopcock
- With PTFE key
- Amber graduation
- Schellbach
- Conformity approved
- Borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 820 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Graduazioni | 0.10 mL |
| N. per confezione | 1 Ea. |
| Include | Straight Stopcock, Glass Key |
| Bilancia | Blue |
| Valvola di chiusura | Straight |
| Materiale del rubinetto | PTFE |
| Tolleranza | 0.05 mL |
| Vedi altri risultati |