Learn More
Poulten & Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Burette with Straight Stopcock and PTFE Key
Codice prodotto. 15529441
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Graduazioni:
0.10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15529441
Marca: Poulten & Graf Ltd RB9806/NC/G
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Poulten & Graf Ldt VOLAC FORTUNA™ Burette with Straight Stopcock and PTFE Key accurately delivers known volumes of a liquid in titrations.
  • With straight stopcock
  • With PTFE key
  • Amber graduation
  • Schellbach
  • Conformity approved
  • Borosilicate glass
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Lunghezza (sistema metrico) 620 mm
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni 0.10 mL
N. per confezione 1 Ea.
Include Straight Stopcock, Glass Key
Bilancia Blue
Valvola di chiusura Straight
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza 0.05 mL
Tipo Schellbach Buret
Class Classe AS
Certificazione/Conformità EN ISO 385