Learn More
Poulten Graf™ Pipetta volumetrica di classe A USP in vetro sodico-calcico con certificazione di fabbrica Volac&Trade;
Codice prodotto. 10000422
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10000422
Marca: Poulten Graf™ US371/WAC/B/5
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Individually marked with the time of flow to transfer. Poulten Graf™ Volac™ USP Class A Soda Lime Glass Bulb Pipettes with Works Certificate are guaranteed to give both volumes and flow times within Class A limits.
  • Individually numbered and meets the accuracies of USP/ISO/BS and DIN standards
  • Amber stain graduation
  • Calibrated for delivery
Specifica
Certificazione/Conformità Certificato di calibrazione/Soddisfa le norme di precisione USP/ISO/BS e DIN
Classe Classe A
Materiale Vetro sodico calcico
Graduato
Quantità Confezione da 5
Tolleranza 0.006 ml
Volume (sistema metrico) 2 ml
Tipo Bulb Pipet