Learn More
Poulten Graf™ Pipetta volumetrica di classe A USP in vetro sodico-calcico con certificazione di fabbrica Volac&Trade;
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Individually numbered and meets the accuracies of USP/ISO/BS and DIN standards
- Amber stain graduation
- Calibrated for delivery
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Certificato di calibrazione/Soddisfa le norme di precisione USP/ISO/BS e DIN |
| Classe | Classe A |
| Materiale | Vetro sodico calcico |
| Graduato | Sì |
| Quantità | Confezione da 5 |
| Tolleranza | 0.05 ml |
| Volume (sistema metrico) | 50 ml |
| Tipo | Bulb Pipet |