Learn More
Volatile Analyte Mix A, High Level, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 2000μg/mL |
| 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 2000μg/mL |
| 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 2000μg/mL |
| 1,1-Dichloroethene | 75-35-4 | 2000μg/mL |
| 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 2000μg/mL |
| 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 2000μg/mL |
| Bromoform | 75-25-2 | 2000μg/mL |
| Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 2000μg/mL |
| Chlorobenzene | 108-90-7 | 2000μg/mL |
| Chloroform | 67-66-3 | 2000μg/mL |
| Dibromochloromethane | 124-48-1 | 2000μg/mL |
| Methylene chloride | 75-09-2 | 2000μg/mL |
| Tetrachloroethene | 127-18-4 | 2000μg/mL |
| trans-1,2-Dichloroethene | 156-60-5 | 2000μg/mL |
| Trichloroethene | 79-01-6 | 2000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Volatile Analyte Mix A (High Level) |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS max % | 0.2 |
| CAS | 75-34-3, 75-35-4, 79-00-5, 78-87-5, 67-66-3 |
| Metodi | For US EPA Methods 502.1, 502.2, 524, 624, CLP |
| Nomi componenti o analita | 1,1,2 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Solvent or Matrix | Methanol-P and T |
| Quantità | 1 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- VO IND. BLENDS MIX A
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 1B
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: dichloromethane, methanol
Product intended for laboratory use only