Learn More
Buerkle™ Volume Head for PharmaPicker
Codice prodotto. 11981561 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.1 mL
0.2 mL
0.6 mL
1 mL
2 mL
2.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Further sampling volumes available on request!
Codice prodotto. 11981561
Marca: Buerkle™ 53462200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Further sampling volumes available on request!
Volume tips to insert into the PharmaPicker collection cylinder.
  • Volume tips to insert into the PharmaPicker collection cylinder
  • Sampling quantity 0.1 to 1.2 mL for collection cylinder 5346-1000
  • Sampling quantity 1.25 to 2.5 mL for collection cylinder 5346-2000
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Volume Head
Materiale Stainless Steel (V4A)
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) PharmaPicker Collection Cylinder