Learn More
Buerkle™ Volume Head for PharmaPicker
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.1 mL
0.2 mL
0.6 mL
1 mL
2 mL
2.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Volume tips to insert into the PharmaPicker collection cylinder
- Sampling quantity 0.1 to 1.2 mL for collection cylinder 5346-1000
- Sampling quantity 1.25 to 2.5 mL for collection cylinder 5346-2000
- Stainless steel AISI 316L (1.4404)
Specifica
Specifica
| Product Type | Volume Head |
| Materiale | Stainless Steel (V4A) |
| Capacità (sistema metrico) | 0.1 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PharmaPicker |