Learn More
KARTELL Volumetric Flask
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Volumetric flask made of transparent fluorinated resin with high chemical and temperature resistance (-250°C to +270°C).
- Supplied with standard DIN stoppers in PFA.
- Individually calibrated ringmark according to DIN EN ISO 1042, class “A”, Standards.
- Laser engraved lot number.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | PFA |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | No |
| Mouth Style | Stretta |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma del fondo | Flat |
| Trattamento superficiale | Non-treated |