Learn More
Masterflex™ Volumetric Flowmeter for Water
Click to view available options
Collegamenti:
1/8 in. NPT (F)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Differential Pressure Flowmeter |
| Accuracy | ±2% (Full Scale) |
| Float Material | Polycarbonate |
| Valori nominali pressione | 100 psig |
| Collegamenti | 1/8 in. NPT (F) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Precision-adjusting valve for accurate, leak-free flow control |
| Ripetibilità | ±2% |
| Temperatura (sistema metrico) | 50°C |