Learn More
Socorex™ Acura™ 12-channel Micropipette Volumetric Module
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
50 μL
350 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- One of 27 available volumetric assemblies.
- Increase versatility and save costs.
- Disassembles and reassembles without tools.
- Calibration specificities of extra modules - as set by factory QC or by pipette owner - are retained in instrument memory.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | 12 Channel Pipette |
| Numero di canali | 12 |
| Product Line | Acura |
| Tipo | Micropipette Volumetric Module |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Da utilizzare con (applicazione) | 12 Channel Pipette |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Acura™ Electro 926 Micropipette |
| Quantità | 1 Each |