Learn More
Socorex™ Acura™ 12-channel Micropipette Volumetric Module
Codice prodotto. p-8014114
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
50 μL
350 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10749264
Marca: Socorex™ 800.12.010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Increase the versatility of your Acura™ electronic micropipette control unit and save costs by accessorizing it with one of 27 available volumetric modules. Socorex™ Acura™ 12-channel Micropipette Volumetric Module is an excellent and easily attachable/detachable choice for your multi-channel micropipetting needs.
  • One of 27 available volumetric assemblies.
    • Increase versatility and save costs.
  • Disassembles and reassembles without tools.
  • Calibration specificities of extra modules - as set by factory QC or by pipette owner - are retained in instrument memory.
Specifica
Da utilizzare con 12 Channel Pipette
Numero di canali 12
Product Line Acura
Tipo Micropipette Volumetric Module
Volume (sistema metrico) 10 μL
Da utilizzare con (applicazione) 12 Channel Pipette
Da utilizzare con (apparecchiatura) Acura™ Electro 926 Micropipette
Quantità 1 Each