Learn More
Socorex™ Acura™ 8-channel Micropipette Volumetric Module
Codice prodotto. 10234762
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
50 μL
350 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10234762
Marca: Socorex™ 800.08.350
Increase the versatility of your Acura™ electronic micropipette control unit and save costs by accessorizing it with one of 27 available volumetric modules. Socorex™ 8-channel Micropipette Volumetric Module is an excellent and easily attachable/detachable choice for your multi-channel micropipetting needs.
  • One of 27 available volumetric assemblies.
    • Increase versatility and save costs.
  • Disassembles and reassembles without tools.
  • Calibration specificities of extra modules - as set by factory QC or by pipette owner - are retained in instrument memory.
Specifica
Da utilizzare con 8 Channel Pipette
Numero di canali 8
Product Line Acura
Tipo Micropipette Volumetric Module
Volume (sistema metrico) 350 μL
Da utilizzare con (applicazione) 8 Channel Pipette
Da utilizzare con (apparecchiatura) Acura™ Electro 926 Micropipette
Quantità 1 Each