Learn More
Hirschmann™ Volumetric Pipets with Attached Syringe
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- One mark
- Amber stain graduation
Specifica
Specifica
| Materiale | AR-GLAS |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Brown |
| Quantità | Each |
| Tolleranza | 0.03 mL |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |
| Tipo | Volumetric Pipette Syringe |