Learn More
Hirschmann™ Volumetric Pipets with Attached Syringe
Codice prodotto. 10731231
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10731231
Marca: Hirschmann™ 1410175
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann™ Volumetric Pipets with Attached Syringe come with amber graduation.
  • One mark
  • Amber stain graduation
Specifica
Accuracy ± 0.05 mL
Autoclavabile Autoclavable
Calibrazione Per erogazione
Classe Class B
Materiale Soda Lime Glass
Sterilità Non-sterile
Graduato
Colore graduazione Amber
Graduation Type Permanent amber markings with silver diffusion color
Quantità 1 Each
Tolleranza ± 0.05 mL
Volume (sistema metrico) 50 mL
Tipo Volumetric Pipette Syringe
Monouso Reusable