Learn More
Hirschmann™ Volumetric Pipets with Attached Syringe
Codice prodotto. p-8013441
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10544062
Marca: Hirschmann™ 1410160
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann™ Volumetric Pipets with Attached Syringe come with amber graduation.
  • One mark
  • Amber stain graduation
Specifica
Materiale Soda Lime Glass
Graduato
Colore graduazione Brown
Quantità Each
Tolleranza 0.02 mL
Volume (sistema metrico) 10 mL
Tipo Volumetric Pipette Syringe