Learn More
Vorapaxar, MedChemExpress
Codice prodotto. 16443298
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16443298
Marca: Medchem Express HY10119
MedChemExpress Vorapaxar (SCH 530348), an antiplatelet agent, is a selective, orally active, and competitive thrombin receptor protease-activated receptor (PAR-1) antagonist (Ki=8.1 nM). Vorapaxar (SCH 530348) inhibits thrombin receptor-activating peptide (TRAP)-induced platelet aggregation in a dose-dependent manner.
Vorapaxar (SCH 530348), an antiplatelet agent, is a selective, orally active, and competitive thrombin receptor protease-activated receptor (PAR-1) antagonist (Ki=8.1 nM). Vorapaxar (SCH 530348) inhibits thrombin receptor-activating peptide (TRAP)-induced platelet aggregation in a dose-dependent manner.
Specifica
Materiale o nome chimico Vorapaxar
CAS 618385-01-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H33FN2O4
Quantità 10 mg
Sinonimo SCH 530348
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (50.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@H]1C)[C@@]2([H])[C@]1([H])[C@@H](/C=C/C3=NC=C(C=C3)C4=CC=CC(F)=C4)[C@]([C@](C5)([H])C2)([H])CC[C@H]5NC(OCC)=O
Molecular Weight (g/mol) 492.58
Peso formulazione 492.58
Percent Purity 98.72%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.