missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vorinostat, MedChemExpress

Codice prodotto. 16461546
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16461546

Marca: Medchem Express HY10221

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Vorinostat (SAHA) is a potent and orally active pan-inhibitor of HDAC1, HDAC2 and HDAC3 (Class I), HDAC6 and HDAC7 (Class II) and HDAC11 (Class IV), with ID50 values of 10 nM and 20 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. Vorinostat induces cell apoptosis. Vorinostat is also an effective inhibitor of human papillomaviruse (HPV)-18 DNA amplification.

Vorinostat (SAHA) is a potent and orally active pan-inhibitor of HDAC1, HDAC2 and HDAC3 (Class I), HDAC6 and HDAC7 (Class II) and HDAC11 (Class IV), with ID50 values of 10 nM and 20 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. Vorinostat induces cell apoptosis. Vorinostat is also an effective inhibitor of human papillomaviruse (HPV)-18 DNA amplification.

Specifica

Materiale o nome chimico Vorinostat
Forma fisica Solid
CAS 149647-78-9
Colore White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H20N2O3
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo SAHA Suberoylanilide hydroxamic acid
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (378.33 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)CCCCCCC(NO)=O
Molecular Weight (g/mol) 264.32
Peso formulazione 264.32
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato