missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vorinostat, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Descrizione
Vorinostat (SAHA) is a potent and orally active pan-inhibitor of HDAC1, HDAC2 and HDAC3 (Class I), HDAC6 and HDAC7 (Class II) and HDAC11 (Class IV), with ID50 values of 10 nM and 20 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. Vorinostat induces cell apoptosis. Vorinostat is also an effective inhibitor of human papillomaviruse (HPV)-18 DNA amplification.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Vorinostat |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 149647-78-9 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C14H20N2O3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | SAHA Suberoylanilide hydroxamic acid |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (378.33 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto