Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2
Codice prodotto. p-6966011
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Modello:
SI-0256
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15547335
Marca: Scientific Industries SI™ 83041404
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mixes gently, vigorously, and anywhere in between. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2 speeds range from 600 to 3200rpm.
  • Variable speed for precise mixing
  • Broad range of attachments available for most tubes, plates and other containers
  • Hands-Free or Touch On control
  • May be used in cold rooms and incubators
Specifications
Intervallo di velocità 600 to 3200 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 60 Hz
Tensione 230 V
Product Type Vortex Mixer
Certificazione/Conformità CE, ETL
Tipo di spina EU Plug
Frequenza 60 Hz
Profondità (sistema metrico) 165 mm
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Larghezza (sistema metrico) 122 mm
Peso (sistema metrico) 4 kg
Modello SI-0256
Include Pop-off cup, 76mm platform
Modalità operative Hands-free, Touch on
Garanzia e offerta di assistenza 2 anni