Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T
Codice prodotto. p-6966046
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Modello:
SI-T256
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10321432
Marca: Scientific Industries SI™ 83041250
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes an integrated timer. Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T mixes gently or vigorously with a set time or continuously.
  • Variable speed for precise mixing from gentle to vigorous
  • Broad range of attachments for most tubes, plates and other containers
  • Hands-Free or Touch On control
  • May be used in cold rooms and incubators
  • Timer function:
    • Touch On: 1 to 60 sec.
    • Hands-Free: 1 to 60 min. or continuous
  • Unit automatically stops at the end of user-programmed time
Specifica
Intervallo di velocità 600 to 2700 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Tensione 230 V
Tipo di spina EU Plug
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema metrico) 165 mm
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Larghezza (sistema metrico) 122 mm
Peso (sistema metrico) 4 kg
Modello SI-T256
Include 76mm platform, pop-off cup