Learn More
OHAUS™ Miscelatore a vortice
Codice prodotto. 17298380 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
Analog
Digitale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17298380
Marca: OHAUS™ 30573832
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Potente miscelatore a vortice automatico per una miscelazione efficiente ad alta produttività
  • Possibilità di lavorare agevolmente fino a 50 campioni contemporaneamente: il miscelatore a vortice multi-provetta può essere personalizzato per la vostra applicazione con sei diversi rack per provette e un kit di prolunga.
  • Gli agitatori vortex multi-provetta sono disponibili sia nella variante con alloggiamento in acciaio inossidabile monoblocco facile da pulire (perfetto per le camere bianche), oppure nella versione in acciaio verniciato per un'opzione più economica.
  • Per campioni impegnativi, è possibile migliorare la miscelazione a vortice rendendola più vigorosa con la modalità a impulsi programmabile sui modelli digitali. Regolazione dell'intervallo dei tempi di impulso per personalizzare il funzionamento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 3.6 mm
Tensione 230 V
Wattage 100 W
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Stainless Steel foam rack for (50) 12 mm diameter tubes (included), interchangeable foam racks for vortexing tubes from 10 - 29 mm in diameter
Dimensioni (L x P) 241 x 384 mm
Altezza (sistema imperiale) 16 in.
Altezza (sistema metrico) 406 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 15.1 in.
Peso di spedizione (sistema metrico) 19.1 kg
Peso (sistema imperiale) 41 lb.
Peso (sistema metrico) 18.7 kg
Tipo di unità di controllo Analog
Modello VXMTALB
Display Independent LED displays for speed/time