Learn More
Fisherbrand™ Vortex Mixers Tube Holders
Codice prodotto. 15746959 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. di posizioni:
1
18
24
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15746959
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Fisherbrand vortex mixers
  • Mount atop mixer for single-tube, hands-free mixing
  • Easily attach without tools
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.5 mL
Product Type Microtube Holder
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in. (229 x 229 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 229 mm
Larghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema metrico) 229 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vortex mixer
N. di posizioni 24