Learn More
Vosilasarm, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428657
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16428657
Marca: Medchem Express HY14383
MedChemExpress Vosilasarm (RAD140) is a potent, orally active, nonsteroidal selective androgen receptor modulator (SARM) with a Ki of 7 nM. Vosilasarm shows good selectivity over other steroid hormone nuclear receptors.
Vosilasarm (RAD140) is a potent, orally active, nonsteroidal selective androgen receptor modulator (SARM) with a Ki of 7 nM. Vosilasarm shows good selectivity over other steroid hormone nuclear receptors.
Specifica
Materiale o nome chimico Vosilasarm
Forma fisica Solid
CAS 1182367-47-0
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H16ClN5O2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo RAD140
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (253.92 mM)
SMILES ClC1=C(C)C(N[C@]([H])([C@@]([H])(O)C)C2=NN=C(O2)C3=CC=C(C#N)C=C3)=CC=C1C#N
Molecular Weight (g/mol) 393.83
Peso formulazione 393.83
Percent Purity 99.45%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.