missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VPS13D Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 29387-1-AP-150UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The VPS13D antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human VPS13D. This antibody recognizes human antigen. The VPS13D antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.Specifica
| VPS13D | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Recombinant Protein | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| ∼500 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| 750 μg/mL | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 55187 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Polyclonal Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto