missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VSIG4 Antibody (005), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-90065CL1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
VSIG4 Monoclonal antibody specifically detects VSIG4 in Human samples. It is validated for ELISA,Sandwich ELISA Detection
Specifica
| VSIG4 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CRIg, Ig superfamily protein, Protein Z39Ig, V-set and immunoglobulin domain containing 4, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 4, Z39IGcomplement receptor of the immunoglobulin superfamily | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human VSIG4 (Uniprot#: Q9Y279-1; Met 1-Pro 283). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Sandwich ELISA Detection | |
| 005 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 11326 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto