Learn More
VU 0365114, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
Selective positive allosteric modulator of M5 (EC50 values are 2.7 μM for human M5, and >30 μM for M1, M2, M3 and M4 receptors).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | VU 0365114 |
| Quantità | 10 mg |
| Peso formulazione | 397.35 |
| Percent Purity | >98% |