Learn More
VUF 8430 dihydrobromide, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18044802
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18044802
Marca: Tocris Bioscience 2494/50
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Potent, high affinity H4 agonist
High affinity (pKi = 7.5), potent histamine H4 receptor full agonist (pEC50 = 7.3). Displays moderate affinity for H3 receptors (pKi = 6.0) and weak partial agonist activity at H2 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100130-32-3
Formula molecolare C4H13Br2N5S
Molecular Weight (g/mol) 323.051
InChI Key GPWJSTKHQMIXCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vuf 8430 dihydrobromide, pseudourea, 2-2-guanidinoethyl-2-thio-, dihydrobromide, s-2-guanidylethyl-isothiourea, s,2-guanidinoethylisothiuronium bromide hydrobromide, carbamimidothioic acid, 2-aminoiminomethyl amino ethyl ester, dihydrobromide, 2-2-guanidinoethyl-2-thiopseudourea dihydrobromide, 2-aminoiminomethyl amino ethyl carbamimidothioic acid ester, carbamimidothioic acid,2-aminoiminomethyl amino ethyl ester, dihydrobromide 9ci, 2-carbamimidoylsulfanyl ethaneguanidine dihydrobromide, acmc-20m37r
PubChem CID 3063227
IUPAC Name 2-(diaminomethylideneamino)ethyl carbamimidothioate;dihydrobromide
SMILES C(CSC(=N)N)N=C(N)N.Br.Br
Specifica
Materiale o nome chimico VUF 8430 dihydrobromide
Quantità 50 mg
Peso formulazione 323.05
Percent Purity >98%