Learn More
VX-984, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200096360
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16450438
Marca: Medchem Express HY19939S
MedChemExpress VX-984 (M9831) is an orally active, potent, selective and BBB-penetrated DNA-PK inhibitor. VX-984 efficiently inhibits NHEJ (non-homologous end joining) and increases DSBs (DNA double-strand breaks). VX-984 can be used for glioblastomas (GBM) and non-small cell lung cancer (NSCLC) research.
VX-984 (M9831) is an orally active, potent, selective and BBB-penetrated DNA-PK inhibitor. VX-984 efficiently inhibits NHEJ (non-homologous end joining) and increases DSBs (DNA double-strand breaks). VX-984 can be used for glioblastomas (GBM) and non-small cell lung cancer (NSCLC) research.
Specifica
Materiale o nome chimico VX-984
CAS 1476074-39-1
Note sul grado di purezza Research
Forma fisica Solid
Formula molecolare C23H21D2N7O
Colore White
Sinonimo M9831
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (24.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=NC2=C([C@H](C)CNC3=CC(C4=C([2H])N=C(C)N=C4[2H])=NC=N3)C=CC=C12)NC
Industry Type Cancer-Kinase/protease
Molecular Weight (g/mol) 415.49
Quantità 5 mg
Peso formulazione 415.49
Percent Purity 98.34%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.