Learn More
IKA™ Agitatore vortex VXR Basic Vibrax™
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Tensione:
220/240 V, 100/120 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Agitatore a controllo optoelettronico di piccole dimensioni con una gamma di velocità molto ampia (da 0 a 2200 giri/min).
- Adatto per funzionamento continuo
- Nuovo design e sistema di azionamento migliorato
- Movimenti di agitazione circolari
- Buona tenuta delle basse velocità
- Basi intercambiabili
Specifica
Specifica
| Orbita | 4 mm |
| Tensione | 220/240 V, 100/120 V |
| Wattage | 45 w |
| Product Type | Agitatore Vortex |
| Certificazione/Conformità | DIN EN 60529 |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Altezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 157 mm |
| Peso (sistema metrico) | 6.1 kg |
| Display | Bilancia |
| Vedi altri risultati |