Learn More
SI Analytics Wetting cap for 12mm electrodes
Marca:  SI Analytics 285123185
Wetting cap for 12mm electrodes
Codice prodotto. 10009890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.55€
    6.50€ / Pezzo
    Risparmia 1.05€
    13% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-02-2026