Learn More
Brannan™ Wall Clock with Thermometer and Humidity Meter
Codice prodotto. 13013013
Click to view available options
Display:
Clear
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13013013
Marca: Brannan™ 28/600/0
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A large wall clock featuring additional temperature and humidity meters.
  • Clear displays make these instruments ideal for use in a variety of locations including schools, workplaces and the home
  • Supplied complete with battery
  • With sweeping second hand
  • Thermometer range: -30°C to 55°C
  • Humidity range: 0%RH to 100%RH
  • Dimensions: 330mm x 280mm x 40mm
Order Info
DisplayType
Specifica
Product Type Wall Clock with temperature and humidity meters
Display Clear
Descrizione Humidity range of 0 to 100% RH
Temperature Range (Metric) -30°C to +55°C
Dimensioni (L x P x A) 330 x 280 x 40 mm
Include 1 x AA battery
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for use in a variety of locations including schools, workplaces and the home
Quantità 1 Each