Learn More
Brannan™ Wall Thermometer with Calibration Certificate
Codice prodotto. 17863088
Click to view available options
Riempimento termometro:
Blue Spirit
Red Spirit Kerosene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17863088
Marca: Brannan™ 14/433/3 + 49/101/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wall thermometer with clear black printed temperature scales. Complete with traceable calibration.
  • Highly visible wall thermometer
  • Easy to read temperature scales in Celsius and Fahrenheit
  • Supplied with calibration
  • Temperature range -20 to 50°C
  • Suitable for indoor and outdoor use
  • Made in UK
Specifica
Punti di calibrazione 0°C, 20°C, 35°C
Certificazione/Conformità UK National Standards ISO 9001
Profondità (sistema metrico) 1 cm
Altezza (sistema metrico) 38 cm
Lunghezza (sistema metrico) 1 cm
Materiale Plastic
Riempimento termometro Blue Spirit
Max. Temperature (English) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) -4°F
Min. Temperature (Metric) -20°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to +122°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +50°C
Accuracy ± 1°C at 10°C
Suddivisione 0.1°C
Larghezza (sistema metrico) 7.5 cm