Learn More
WAPL/WAPAL Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | WAPL/WAPAL |
|---|---|
| Concentrazione | 0.3 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
|
16885964
|
Proteintech
16370-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16875964
|
Proteintech
16370-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Description
Transcriptional repressor which may play a role in development of the central nervous system (CNS).Specifications
| WAPL/WAPAL | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| Q65Z40, Q7Z5K2 | |
| 218914, 23063 | |
| WAPL; WAPAL Fusion Protein Ag9280 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| WAPL |
| 0.3 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| FOE, Friend of EBNA2 protein, KIAA0261, WAPAL, WAPL | |
| Wapl | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |